Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en metanol al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10130182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2,5 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10130182 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10242902 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10339323 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.85€
    75.65€ / 100 ml
    Ahorro 15.20€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide
Nombre de nota 40 wt.% solution in methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Punto de fusión -98.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H37NO
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NOH
Número MDL MFCD00009425
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravedad específica 0.91
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.46
Porcentaje de pureza ≥40%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.