Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en agua al 40 % de peso (1,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
250 GR
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782791 50 g Frasco de plástico 50 GR
10459480 250 g Frasco de plástico 250 GR
10782601 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10430364 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10782791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176610500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    44.10€ / 50 g
    Ahorro 1.35€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide
Nombre de nota 40 wt.% Solution in Water
CAS 2052-49-5, 7732-18-5
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9950g/mL
Punto de ebullición >100.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C16H37NO
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NOH
Número MDL MFCD00009425
Cantidad 50 g
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravedad específica 0.995
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.46
Porcentaje de pureza 38 to 42% (Total base)
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.