Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución en agua al 40 % de peso (1,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Nombre de nota | 40 wt.% Solution in Water |
| CAS | 2052-49-5, 7732-18-5 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 0.9950g/mL |
| Punto de ebullición | >100.0°C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | C16H37NO |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Número MDL | MFCD00009425 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.