Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, solución de 1 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punto de ebullición | 65.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| CAS | 2052-49-5, 67-56-1 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Temperatura de inflamación | 12°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Índice de refracción | 1.3775 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.