Learn More
Hidrogenosulfato de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30426579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426579 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30426579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28922050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Hydrogensulfate
CAS 32503-27-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H36 N . H O4 S
Cantidad 50 g
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sulfate, Tetrabutyl-ammonium Sulfate, Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, TBAHS-MB, Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Tetrabutylammonium Bisulfate, Tetrabutylammonium Hydrosulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
Peso molecular (g/mol) 339.5343
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2443
Porcentaje de pureza >95