Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate |
| Absorbancia | (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm |
| Punto de fusión | 168.0°C to 172.0°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NHSO4 |
| Cantidad | 50 g |
| Fieser | 06,565; 07,354; 13,94 |
| Mostrar más |