Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate |
| Absorbancia | (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm |
| Punto de fusión | 168.0°C to 172.0°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NHSO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fieser | 06,565; 07,354; 13,94 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.