Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705974 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10794154 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10238463 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10218993 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10705974 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32503-27-8
Fórmula molecular C16H37NO4S
Peso molecular (g/mol) 339.54
Número MDL MFCD00011637
Clave InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nombre de nota Extra Pure
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NHSO4
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (10% in water) Almost clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.53
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Solución