Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503921 250 g Frasco de plástico 250 GR
10593911 25 g Frasco de plástico 25 GR
10743551 100 g Frasco de plástico 100 GR
10397820 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10503921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    224.00€ / 250 g
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32503-27-8
Fórmula molecular C16H37NO4S
Peso molecular (g/mol) 339.54
Número MDL MFCD00011637
Clave InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NHSO4
Cantidad 250 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Información de solubilidad Solubility in water: >50%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.