Learn More
Sulfato de hidrógeno de tetrabutilamonio, 0,98, grado HPLC, J.T.Baker™
Código de producto. 15598904 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598904 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15598904 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor V36007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para uso en cromatografía de par de iones, cromatografía líquida de alto rendimiento; para uso en laboratorio, investigación o fabricación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate
CAS 32503-27-8
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C16H37NO4S
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Sinónimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
Clave InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
Peso molecular (g/mol) 339.54
PubChem CID 94433
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.54
Porcentaje de pureza 98%
Grado HPLC