Learn More
Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30452559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452559 10 g -
30450480 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31065810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3109-63-5
Fórmula molecular C16H36F6NP
Peso molecular (g/mol) 387.43
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hexafluorofosfato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.249