Learn More
Trihidrato de fluoruro de tetrabutilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10266320 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10022970 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221080500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    143.00€ / 50 g
    Ahorro 10.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87749-50-6 | C16H36FN·3H2O | 315.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87749-50-6
Fórmula molecular C16H36FN·3H2O
Peso molecular (g/mol) 315.51
Número MDL MFCD00149981
Clave InChI VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; fluoruro; trihidrato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 58°C to 60°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Cantidad 50 g
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.