Learn More
Hidrato de fluoruro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30416137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416137 50 g
30416880 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29122050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22206-57-1
Fórmula molecular C16H36FN(xH2O)
Peso molecular (g/mol) 279.48
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride Hydrate, Tetra-n-butylammonium Fluoride Hydrate, TBAF Hydrate
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; fluoruro; hidratar
SMILES O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.2937