Learn More
Fluoruro de tetrabutilamonio (1,0 M en THF), TRC
Código de producto. 30415801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415801 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30415801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29123525ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Fluoride
CAS 429-41-4
Fórmula molecular C16H36FN
Cantidad 25 mL
Sinónimo Tetrabutylammonium Fluoride, TBAF, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro
Peso molecular (g/mol) 261.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.2832
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M