Learn More
Difenilfosfinato de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30419258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419258 25 g 25 g
30425815 10 g -
30428147 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29125525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208337-00-2
Fórmula molecular C28H46NO2P
Peso molecular (g/mol) 459.64
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Diphenylphosphinate, Diphenylphosphinic Acid Ion(1-) N,N,N-Tributyl-1-butanaminium
Nombre IUPAC difenilfosfinato; tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Diphenylphosphinate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.C12H11O2P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h5-16H2,1-4H3;1-10H,(H,13,14)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.3266