Learn More
Difluorotrifenilsilicato de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30411286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411286 5 g -
30420578 1 g 1 g
30412481 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2912405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163931-61-1
Fórmula molecular C18 H15 F2 Si . C16 H36 N
Peso molecular (g/mol) 539.858
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium (TB-5-11)-Difluorotriphenylsilicate(1-), TBAT, Tetrabutylammonium Triphenyldifluorosilicate, Tetrabutylammonium Triphenylsilyl Difluoride, Tetrabutylammonium(1+) Difluorotriphenylsilicate(1-)
Nombre IUPAC difluoro(trifenil)silanouro; tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.376