Learn More
Dibromocloruro de tetrabutilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Dibromochloride |
| CAS | 64531-21-1 |
| Fórmula molecular | C16H36Br2ClN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromochlorobromate(1-) (9CI), Bromate(1-)','bromochloro-','N,N,N-tributyl-1-butanaminium (9CI), N,N,N,N-Tetrabutylammonium dibromochloride, Tetrabutylammonium dibromochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N.Br2Cl/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 437.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.0903 |