Learn More
Cianuro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30416924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416924 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30416924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2044901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium cyanide
CAS 10442-39-4
Fórmula molecular C16H36N • CN
Cantidad 1 g
Sinónimo Tetrabutyl Ammonium Cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[C-]#N
Nombre IUPAC cianuro de tetrabutilamonio
Peso molecular (g/mol) 268.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.28