Learn More
Cloruro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30428426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428426 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30428426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29122525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Chloride
CAS 1112-67-0
Fórmula molecular C16H36ClN
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Chloride, TBAC, TBAC 100, Tetra-n-butylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 277.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.2536