Learn More
Hidrato de cloruro de tetrabutilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15189293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15189293 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10704092 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10714092 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15189293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432061000
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador de transferencia de fase
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37451-68-6
Fórmula molecular C16H36ClN
Peso molecular (g/mol) 277.92
Número MDL MFCD00011635
Clave InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; cloruro; hidrato
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Chloride Hydrate
Punto de fusión 37.0°C to 39.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.94
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.