Learn More
Cloruro de tetrabutilamonio, 95 %, téc., contiene también bromuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792924 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10532391 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10624852 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10614662 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10792924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00€
    850.00€ / 500 g
    Ahorro 30.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112-67-0
Fórmula molecular C16H36ClN
Peso molecular (g/mol) 277.92
Número MDL MFCD00011635
Clave InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;cloruro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium chloride
Nombre de nota Also contains bromide
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.92
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino