Learn More
Cloruro de tetrabutilamonio, 95 %, téc., contiene también bromuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532391 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10624852 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10614662 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10792924 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10532391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.20€
    29.30€ / 5 g
    Ahorro 0.90€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1112-67-0 | C16H36ClN | 277.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1112-67-0
Fórmula molecular C16H36ClN
Peso molecular (g/mol) 277.92
Número MDL MFCD00011635
Clave InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;cloruro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium chloride
Nombre de nota Also contains bromide
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NCl
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 292
Fieser 06,565; 07,353; 17,363
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.92
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium chloride (contains also bromide)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.