Learn More
Bromuro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30420787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420787 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30420787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291315100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Bromide
CAS 1643-19-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H36 N . Br
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (1:1), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','bromide (8CI), Tetrabutylammonium bromide (6CI,7CI), AP 6G, Actiron 43-65, Aliquat 100, Mastermix MB 4988, TBAB, TBAB 50A, Tetra-n-butylammonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 322.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.2031
Porcentaje de pureza >95