Learn More
Bromuro de tetrabutilamonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
100 GR
2.50 KG
25 GR
50 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
10586783 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10646202 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10327940 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10266000 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11345932 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10586783 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 185680500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    39.65€ / 50 g
    Ahorro 7.15€
    15% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-19-2
Fórmula molecular C16H36BrN
Peso molecular (g/mol) 322.36
Número MDL MFCD00011633
Clave InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium bromide
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 100.0°C to 104.0°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBr
Cantidad 50 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium bromide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.