Learn More
Bromuro de tetrabutilamonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
25 GR
50 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266000 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10646202 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10586783 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10327940 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11345932 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10266000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    243.00€ / 500 g
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-19-2
Fórmula molecular C16H36BrN
Peso molecular (g/mol) 322.36
Número MDL MFCD00011633
Clave InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium bromide
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 100.0°C to 104.0°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NBr
Cantidad 500 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.