Learn More
Borohidruro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30424517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424517 25 g
30419814 5 g
30409459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28923525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33725-74-5
Fórmula molecular C16H40BN
Peso molecular (g/mol) 257.3
Sinónimo tetrahydro-Borate(1-) N,N,N-tributyl-1-butanaminium, Tetrabutylammonium Borohydride, Tetrabutylammonium Tetrahydroborate, Tetrabutylammonium tetrahydroborate(1-)
Nombre IUPAC Boranuide; tetrabutylazanium
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Borohydride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.3254