Learn More
Bicarbonato de tetrabutilamonio, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Bicarbonate |
| CAS | 17351-62-1 |
| Fórmula molecular | C16H36N • 3[CHO] |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Tetrabutylammonium Hydrogen Carbonate, 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','carbonate (1:1), Tetrabutylammonium bicarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N.CH2O3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | carbonato ácido de tetrabutilamonio |
| Peso molecular (g/mol) | 303.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.27 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?