Learn More
Bicarbonato de tetrabutilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Bicarbonate |
| CAS | 17351-62-1 |
| Fórmula molecular | C16H36N • 3[CHO] |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrabutylammonium Hydrogen Carbonate, 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','carbonate (1:1), Tetrabutylammonium bicarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N.CH2O3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | carbonato ácido de tetrabutilamonio |
| Peso molecular (g/mol) | 303.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.27 |