Learn More
Acetato de tetrabutilamonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Acetate |
| CAS | 10534-59-5 |
| Fórmula molecular | C16H36N . x(C2H4O2) |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Tetrabutylammonium Acetate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Acetate, Tetra-n-butylammonium Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | tetrabutilazanio; acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 301.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2981 |