Learn More
Tetrabutyl orthosilicate, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10153351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10153351 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10153351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313690050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutyl orthosilicate
Nombre de nota 95%
CAS 4766-57-8
Color Incolora
Densidad 0.8990g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C16H36O4Si
Fórmula lineal Si(OC4H9)4
Índice de refracción 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009432
Cantidad 5 g
Sinónimo tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
Clave InChI UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Nombre IUPAC silicato de tetrabutilo
Peso molecular (g/mol) 320.545
PubChem CID 78500
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.54
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Liquid