Learn More
Fosfato de amonio tetrabutilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10635122 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635122 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10635122 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0505/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 148°C
CAS 5574-97-0
Color Blanco
pH 4 to 5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C16H38NO4P
Número MDL MFCD00064526
Sinónimo tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clave InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno; tetrabutilazanio
Peso molecular (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.45g/mol
Envase Tarro de cristal