Learn More
Tetrabutyl Ammonium Bromide, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Código de producto. 10214500 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10214500 25 g Plastic powder jar 25 GR
1 options
Código de producto. 10214500 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0476/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1643-19-2
Punto de fusión 100°C
Color Crema
Envase Plastic powder jar
Fórmula molecular C16H36BrN
Número MDL 11633
Cantidad 25 g
Sinónimo tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
Clave InChI JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 322.375
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36g/mol
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.