Learn More
Tetrabromotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459913 100 g 100 g
11439913 5 g 5 g
11449913 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13009.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3958-03-0 | C4Br4S | 399.72 g/mol
Tetrabromothiophene, holds wide applications in organic electronics and photonics. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrabromotiofeno se aplica ampliamente en electrónica orgánica y fotónica. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3958-03-0
Fórmula molecular C4Br4S
Peso molecular (g/mol) 399.72
Número MDL MFCD00005419
Clave InChI AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
PubChem CID 77565
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrabromotiofeno
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromothiophene
Punto de fusión 113°C to 117°C
Punto de ebullición 324°C to 327°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 383664
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.72
Porcentaje de pureza 99%