Learn More
Tetrabromothiophene, 99+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10021620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
25g; frasco de vidrio
Produktkod.
10021620 25g; frasco de vidrio
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10021620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137960250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Tetrabromothiophene
Nombre de nota 99+%
CAS 3958-03-0
Punto de fusión 112.0°C to 116.0°C
Color Marrón a crema
Punto de ebullición 326.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4Br4S
Número MDL MFCD00005419
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 34
Sinónimo tetrabromothiophene, perbromothiophene, thiophene, tetrabromo, tetrabromthiophen, 2,3,4,5-tetrabromo-thiophene, pubchem7661, acmc-1ae1j, 2,4,5-tetrabromothiophene, ksc491i3p, 2,3,4,5-tetrabromothiophen
Clave InChI AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Br)Br)Br
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrabromotiofeno
Peso molecular (g/mol) 399.72
PubChem CID 77565
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.71
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabromothiophene
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.