Learn More
Ácido tetrabromotereftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromoterephthalic Acid |
| CAS | 5411-70-1 |
| Fórmula molecular | C8H2Br4O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-benzenedicarboxylic Acid, NSC 12442, Tetrabromo-1,4-benzenedicarboxylic Acid, Tetrabromoterephthalic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | CC(N(OC(C)=O)C(N)=O)C(S1)=CC2=C1C=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 481.72 |