Learn More
Anhídrido tetrabromoftálico, TRC
Código de producto. 30427698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427698 5 g
30420781 100 g
30410762 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2911805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-79-1
Fórmula molecular C8 Br4 O3
Peso molecular (g/mol) 463.6998
Sinónimo Phthalic anhydride, tetrabromo- (6CI,7CI,8CI), 4,5,6,7-Tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrabromoisobenzofuran-1,3-dione, Bromphthal, FG 4000, FireMaster PHT 4, NSC 4874, PHT 4, RB 49, Saytex RB 49, Tertrabromophthalic anhydride, Tetrabromophthalic acid anhydride, Tetrabromophthalic anhydride
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofurán-1,3-diona
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)OC(=O)c2c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophthalic anhydride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.6581