Learn More
Tetrabromophthalic Anhydride 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10407150 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10407150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophthalic anhydride
Nombre de nota 98%
CAS 632-79-1
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C8Br4O3
Número MDL MFCD00005919
Cantidad 5g
Sinónimo tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (hydrolysis to acid). Other solubilities: insoluble in ethanol,, slightly soluble in benzene,, soluble in xylene, acetic acid
Clave InChI QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofuran-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 463.701
PubChem CID 12443
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.7
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabromophthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.