Learn More
Anhídrido tetrabromoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430388 100 g 100 g
11440388 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24550.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-79-1 | C8Br4O3 | 463.701 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-79-1
Fórmula molecular C8Br4O3
Peso molecular (g/mol) 463.701
Número MDL MFCD00005919
Clave InChI QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12443
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetrabromo-2-benzofurán-1,3-diona
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophthalic anhydride
Punto de fusión 274°C to 280°C
Densidad 2.87
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 18908
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.7
Porcentaje de pureza 98%