Learn More
Ácido tetrabromoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromophthalic Acid |
| CAS | 13810-83-8 |
| Fórmula molecular | C8 H2 Br4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid','3,4,5,6-tetrabromo- (9CI','ACI), 3,4,5,6-Tetrabromo-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid','tetrabromo- (6CI','7CI','8CI), 3,4,5,6-Tetrabromophthalic acid, Perbromophthalic acid, Tetrabromophthalic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5,6-tetrabromoftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 481.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.6687 |