Learn More
Éster etílico de tetrabromofenolftaleína, sal de potasio, grado indicador
Código de producto. 16640832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16640832 25 g Frasco de vidrio 25 g
10216200 1 g Frasco de vidrio 1 g
10081790 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16640832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151580250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62637-91-6
Fórmula molecular C22H13Br4KO4
Peso molecular (g/mol) 700.06
Número MDL MFCD00011662
Clave InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23689366
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, potassium salt
Índice Merck 15, 9331
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC potasio 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)[2-(etoxicarbonil)fenil]metil]benzen-1-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.05
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 660 min. (600 nm, ethanol)
Color Negro/Azul a Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación