Learn More
Éster etílico de tetrabromofenolftaleína, reactivo ACS, ACROS Organics™
Código de producto. 11935141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
11935141 1 g
1 options
Código de producto. 11935141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS 1176-74-5
Punto de fusión 208.0°C to 211.0°C
Fórmula molecular C22H13Br4KO4
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9331
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: negligible.
Clave InChI WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Nombre IUPAC potasio 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)[2-(etoxicarbonil)fenil]metil]benzen-1-olato
Peso molecular (g/mol) 700.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.96
Grado Reactivo ACS