Learn More
Tetrabromofenol Blue, TRC
Código de producto. 30134569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134569 100 mg 100 miligramos
30134582 50 mg 50 miligramos
30009501 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT295638100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-25-5
Fórmula molecular C19 H6 Br8 O5 S
Peso molecular (g/mol) 985.54
Sinónimo Phenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-, S,S-dioxide, Tetrabromophenol blue (6CI), 3H-2,1-Benzoxathiole, phenol deriv., 4,4’-(4,5,6,7-Tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol], NSC 11236
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-fenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenol Blue
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
Formula Weight (peso de la fórmula) 977.3403