Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tetrabromofenol puro
Código de producto. 10752723 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752723 5 g Frasco de vidrio 5 g
11388731 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752723 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-25-5
Fórmula molecular C19H6Br8O5S
Peso molecular (g/mol) 985.53
Clave InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]fenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenol Blue
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 19,II,107
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 985.53
Grado Pure
Forma física Polvo