Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tetrabromofenol
Descripción
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El azul de tetrabromofenol se utiliza como indicador ácido-base. Se utiliza tanto en formulaciones de tinte de cabello oxidativo como no oxidativo. Se utiliza como colorante industrial, indicador de laboratorio y tinción biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromophenol Blue |
| Punto de fusión | 203°C to 205°C (decomposition) |
| Beilstein | 378438 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 985.55 |