Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tetrabromofenol
Código de producto. 11430651
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11430651 1 g 1 g
11440651 5 g 5 g
11450651 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11430651
Marca: Thermo Scientific Chemicals B20123.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.544 g/mol
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azul de tetrabromofenol se utiliza como indicador ácido-base. Se utiliza tanto en formulaciones de tinte de cabello oxidativo como no oxidativo. Se utiliza como colorante industrial, indicador de laboratorio y tinción biológica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-25-5
Fórmula molecular C19H6Br8O5S
Peso molecular (g/mol) 985.544
Número MDL MFCD00005876
Clave InChI QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5,6,3',5',3'',5''-Octabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 78159
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-il]fenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenol Blue
Punto de fusión 203°C to 205°C (decomposition)
Beilstein 378438
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 985.55
Cantidad 1 g