Learn More
Tetrabromoetano, TRC
Código de producto. 30425987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425987 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30425987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT119525500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS 79-27-6
Fórmula molecular C2 H2 Br4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,1,2,2-Tetrabromoethane, Ethane','1,1,2,2-tetrabromo-, 1,1,2,2-Tetrabromoethane, 1,1,2,2-Tetrabromoethylene, Acetylene tetrabromide, Muthmann's liquid, NSC 406889, TBE
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoetano
Peso molecular (g/mol) 345.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.689