Learn More
Tetrabromocatecol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310174 25 g 25 g
11300174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00690.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-47-1 | C6H2Br4O2 | 425.70 g/mol
Tetrabromocatechol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrabromocatecol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es parcialmente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-47-1
Fórmula molecular C6H2Br4O2
Peso molecular (g/mol) 425.70
Número MDL MFCD00002189
Clave InChI OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabromocatechol, tetrabromopyrocatechol, pyrocatechol, tetrabromo, 1,2-benzenediol, 3,4,5,6-tetrabromo, 3,4,5,6-tetrabromocatechol, unii-n642cph23m, 1, 3,4,5,6-tetrabromo, 4-06-00-05624 beilstein handbook reference
PubChem CID 61127
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetrabromobenceno-1,2-diol
SMILES OC1=C(O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromocatechol
Punto de fusión 189°C to 193°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2051548
Información de solubilidad It is partly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.7
Porcentaje de pureza 96%