Learn More
Tetrabromobisfenol S dimetilo éter, TRC
Código de producto. 30426792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426792 250 mg
30412122 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291115250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70156-79-5
Fórmula molecular C14H10Br4O4S
Peso molecular (g/mol) 593.91
Sinónimo Tetrabromobisphenol S-Dimethyl Ether, 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], (3,5-Dibromo-4-methoxyphenyl) sulfone, 1,3-Dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxybenzenesulfonyl)-2-methoxybenzene, Tetrabromobisphenol S dimethyl ether
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-(3,5-dibromo-4-metoxifenil)sulfonil-2-metoxibenceno
SMILES COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.7033