Learn More
Tetrabromobisfenol S dimetilo éter, TRC
Código de producto. 30412122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412122 2.5 g
30426792 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2911152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70156-79-5
Fórmula molecular C14H10Br4O4S
Peso molecular (g/mol) 593.91
Sinónimo Tetrabromobisphenol S-Dimethyl Ether, 1,1'-Sulfonylbis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], (3,5-Dibromo-4-methoxyphenyl) sulfone, 1,3-Dibromo-5-(3,5-dibromo-4-methoxybenzenesulfonyl)-2-methoxybenzene, Tetrabromobisphenol S dimethyl ether
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-(3,5-dibromo-4-metoxifenil)sulfonil-2-metoxibenceno
SMILES COc1c(Br)cc(cc1Br)S(=O)(=O)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetrabromobisphenol S Dimethyl Ether
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Br4O4S/c1-21-13-9(15)3-7(4-10(13)16)23(19,20)8-5-11(17)14(22-2)12(18)6-8/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.7033
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.