Learn More
Éter diglicidílico de tetrabromobisfenol A, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Tetrabromobisphenol A Diglycidyl Ether |
| CAS | 3072-84-2 |
| Fórmula molecular | C21 H20 Br4 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Tetrabromobisphenol A-Diglycidyl Ether, Propane','2,2-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (7CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidyloxy-3,5-dibromophenyl)propane, 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether, 2-[[2,6-Dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane, Glycidyl tetrabromodian ether, Tetrabromobisphenol A diglycidyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Br4O4/c1-21(2,11-3-15(22)19(16(23)4-11)28-9-13-7-26-13)12-5-17(24)20(18(25)6-12)29-10-14-8-27-14/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(c1cc(Br)c(OCC2CO2)c(Br)c1)c3cc(Br)c(OCC4CO4)c(Br)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-[[2,6-dibromo-4-[2-[3,5-dibromo-4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]propan-2-il]fenoxi]metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 651.8095 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?